Learn More
GE Healthcare Kit de reactivos de NTA
Se utiliza para el chip sensor NTA, que se utiliza para capturar moléculas marcadas con histidina en el análisis de interacción biomolecular. El kit de reactivos NTA GE Healthcare proporciona soluciones listas para su uso.
Marca: GE Healthcare 28-9950-43
30.31 EUR hasta el 2026-02-28
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28075" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tamaño del envase 1 kit
- Para usar estos productos en los sistemas Biacore se requiere de un kit de acoplamiento de aminas con chip sensor CM5, CM4, CM3 o C
- No se debe usar con el kit Biacore Flexchip
- Contenido 0,5 mM de NiCl2, 50 ml y 350 mM de EDTA, 100 ml
- Suficiente para 1200 inyecciones
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: edetic acid, sodiumhydroxide, nickel(III) chloride
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.