missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NT5M Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17187628 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17187628 200 μL 200 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17187628

Marca: Invitrogen™ PA5116396

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NT5M Polyclonal Antibody for Western Blot

Dephosphorylates specifically the 5' and 2'(3')- phosphates of uracil and thymine deoxyribonucleotides, and so protects mitochondrial DNA replication from excess dTTP. Has only marginal activity towards dIMP and dGMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NT5M
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica NT5M
N.º de referencia del gen Q9NPB1
Alias de gen 2010013E09Rik; 5' nucleotidase, mitochondrial; 5(3)-deoxyribonucleotidase; 5'(3')-deoxyribonucleotidase, mitochondrial; 5',3'-deoxyribonucleotidase, mitochondrial; 5',3'-nucleotidase, mitochondrial; AI846937; Deoxy-5'-nucleotidase 2; DNT2; dNT-2; mdN; mitochondrial 5' nucleotidase; NT5M
Símbolos de los genes NT5M
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 59-90 amino acids from the Central region of human NT5M.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.