missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT5DC1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1B1, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17691571
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17691571 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17691571

Marca: Origene Technologies CF501568

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

While the exact function of the protein encoded by this gene is not known, it belongs to the 5′(3′)-deoxyribonucleotidase family.

Especificaciones

Antígeno NT5DC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B1
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica NT5DC1
N.º de referencia del gen Q5TFE4
Alias de gen C6orf200, LP2642, NT5C2L1
Símbolos de los genes NT5DC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human NT5DC1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221294
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.