Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bombas de vacío de diafragma NT: MV2 NT
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4904887
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
Amperaje:
5,7 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10049592
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20738000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una amplia variedad de aplicaciones de gases no corrosivos y que no se evaporan. Las bombas de la serie MV tienen un vacío máximo de 0,6 torr.
Utiliza tecnología de vacío de diafragma para un funcionamiento totalmente seco; no hay aceite que cambiar o controlar.
  • Minimiza el tiempo de inactividad y los costes de servicio
  • Su exclusivo diseño elimina la molesta recalibración de prueba y error de la longitud de carrera
  • Los diafragmas y válvulas accesibles individualmente simplifican el mantenimiento
  • Incluye cabezales de bombas especialmente diseñados para caudales elevados en vacío de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0,4 torr
Caballos de fuerza 0,34 hp
Amperaje 5,7 A
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,7 x 9,4 x 7,7 pulg (32,5 x 23,8 x 19,8 cm)
Material Cubierta del cabezal/carcasa de aleación de aluminio, disco de sujeción de diafragma de aleación de aluminio, válvula/diafragma de fluoroelastómero (FPM), tubo de conexión de aleación de aluminio, boquilla para tubos de tereftalato de polibutileno (PBT), anillos de sellado de policloruro de vinilo (PVC)
Modelo MV 2 NT
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 36,1 lb
Peso (métrico) 16,4 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 1,3/1,4 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 7,7 in
Altura global (métrico) 198,12 mm
Longitud global (imperial) 12,7 in
Longitud global (métrico) 325,12 mm
Anchura total (imperial) 9,4 in
Anchura global (métrico) 23,8 cm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 4
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Gases no corrosivos
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 4
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V