Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para NT-4/NTF4 humano
Código de producto. 15415093
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15415093 96 pruebas 1 set
17145529 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15415093
Marca: Invitrogen™ EHNTF4
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el factor neurotrófico humano 4 (NT-4) (NTF4 hu) cuantifica el NTF4 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el NTF4 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para NTF4 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Este gen es miembro de una familia de factores neurotróficos, las neurotrofinas, que controlan la supervivencia y la diferenciación de las neuronas de los mamíferos. La expresión de este gen es ubicua y menos influenciada por las señales del entorno. Mientras que las inactivaciones de otras neurotrofinas, como el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro y la neurotrofina 3 resultan mortales durante el desarrollo postnatal temprano. Los ratones con deficiencia de NTF5 solo muestran déficits celulares menores y se desarrollan normalmente hasta la edad adulta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P34130
Intervalo del ensayo 1,4-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg
Intervalo de calibración De 2 pg/mL a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4909
Símbolo de gen GLC10,GLC1O,NT-4,NT-4/5,NT-5,NT4,NT5,NTF5
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo GLC10, GLC1O, NT-4, NT-4/5, NT-5, NT4, NT5, NTF5
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min