Learn More
Invitrogen™ Human NT-3/NTF3 ELISA Kit
Código de producto. 15405093
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15405093 96 pruebas 1 set
17135529 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15405093
Marca: Invitrogen™ EHNTF3
ELISA
The Human NeuroTrophic Factor 3 (NT-3) (Hu NTF3) ELISA quantitates Hu NTF3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NTF3. Principle of the method The Human NTF3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de las neurotrofinas, que controla la supervivencia y la diferenciación de las neuronas de los mamíferos. Esta proteína está estrechamente relacionada tanto con el factor de crecimiento nervioso como con el factor neurotrófico derivado del cerebro. Puede intervenir en el mantenimiento del sistema nervioso del adulto y puede afectar al desarrollo de las neuronas en el embrión cuando se expresa en la placenta humana. Los ratones con deficiencia de NTF3 generados por el objetivo genético muestran defectos graves de movimiento de las extremidades. El péptido maduro de esta proteína es idéntico en todos los mamíferos examinados, incluidos humanos, cerdos, ratas y ratones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P20783
Intervalo del ensayo 4,12-3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg
Intervalo de calibración De 4 pg/mL a 3000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quinasa e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4908
Símbolo de gen HDNF,NGF-2,NGF2,NT-3,NT3
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo HDNF, NGF-2, NGF2, NT-3, NT3
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min