Descripción
The NSUN2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NSUN2. This antibody recognizes human antigen. The NSUN2 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NSUN2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | FLJ20303, hTrm4, MISU, NSUN2, SAKI, TRM4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 54888 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |