missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSP-805, MedChemExpress

Código de producto. p-200095950
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460158 5 mg 5 miligramos
16447698 10 mg 10 miligramos
16430586 20 mg 20 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460158

Marca: Medchem Express HY19102

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NSP-805 is a potent and selective inhibitor of guinea pig cardiac phosphodiesterase 3 (PDE3), and a cardiotonic agent with vasodilator properties.

NSP-805 is a potent and selective inhibitor of guinea pig cardiac phosphodiesterase 3 (PDE3), and a cardiotonic agent with vasodilator properties.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NSP-805
Forma física Solid
CAS 125068-54-4
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
SMILES O=C1CC(C)C(C2=CC=C(NC3=C(C)C(CC3)=O)C=C2)=NN1
Peso molecular (g/mol) 297.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.35
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.