missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSL1 Monoclonal Antibody (OTI4D3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17545214
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17545214 30 μL 30 microlitros
17525214 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17545214

Marca: Origene Technologies TA811307S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NSL1 Monoclonal antibody specifically detects NSL1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno NSL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CARD19
N.º de referencia del gen Q96LW7
Alias de gen 4833432M17Rik; AI451597; C1orf48; DC31; DC8; Gm105; Gm984; kinetochore-associated protein NSL1 homolog; MIS14; NSL1; NSL1, MIND kinetochore complex component, homolog; NSL1, MIND kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae); NSL1, MIS12 kinetochore complex component; RGD1562052
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human C9ORF89 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84270
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.