Learn More
NSL1 Monoclonal Antibody (OTI4D3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17525214
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17525214 100 μL 100 microlitros
17545214 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17525214
Marca: Origene Technologies TA811307
Mouse Monoclonal Antibody
Part of the MIS12 complex which is required for normal chromosome alignment and segregation and kinetochore formation during mitosis.
Especificaciones
Antígeno NSL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NSL1
N.º de referencia del gen Q96IY1
Alias de gen C1orf48, DC8, MIS14
Símbolos de los genes NSL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human NSL1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25936
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1