Learn More
Showa Best Gloves™ Guantes de nitrilo revestidos NSK26™
Código de producto. 12980775
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12980775 8 paquete de 72
12990775 10 paquete de 72
12900785 10 paquete de 72
12910785 11 paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12980775 Proveedor Showa Best Gloves™ N.º de proveedor NSK2608S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de nitrilo revestidos SHOWA ™ NSK26™ protegen la mano y el brazo frente a una amplia gama de salpicaduras químicas, al tiempo que ofrecen comodidad y sensibilidad al tacto
  • Guante de nitrilo completamente revestido que absorbe la transpiración para un uso prolongado y ultra cómodo con buena resistencia mecánica
  • Estructura de corte y costuras diseñada para facilitar el movimiento y el uso continuo
  • Protege la mano contra aceites, hidrocarburos, grasa y abrasiones, con un agarre texturizado de larga duración
  • Protección ampliada en el antebrazo
  • Impermeables para trabajar de forma segura en entornos húmedos o grasientos
  • La superficie proporciona sensibilidad táctil y un mejor agarre
  • Menor riesgo de alergia
  • Adecuado para su uso en agricultura, construcción, manipulación de alimentos, servicios forestales y pesca, fabricación, servicios municipales, petróleo y gas, trabajo húmedo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 374, EN388, DIRECTIVA DE CONTACTO CON LOS ALIMENTOS 2002 / 72 CE
Color Azul
Acabado exterior Áspero
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Agroquímicos, manipulación química, pinturas, aceites, mantenimiento de herramientas industriales, refinerías, tratamiento de residuos y aguas
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Material de revestimiento Algodón/poliéster
Longitud (métrico) 650 mm