Learn More
Showa Best Gloves™ Guantes de nitrilo revestidos NSK26™
Descripción
- Guante de nitrilo completamente revestido que absorbe la transpiración para un uso prolongado y ultra cómodo con buena resistencia mecánica
- Estructura de corte y costuras diseñada para facilitar el movimiento y el uso continuo
- Protege la mano contra aceites, hidrocarburos, grasa y abrasiones, con un agarre texturizado de larga duración
- Protección ampliada en el antebrazo
- Impermeables para trabajar de forma segura en entornos húmedos o grasientos
- La superficie proporciona sensibilidad táctil y un mejor agarre
- Menor riesgo de alergia
- Adecuado para su uso en agricultura, construcción, manipulación de alimentos, servicios forestales y pesca, fabricación, servicios municipales, petróleo y gas, trabajo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 374, EN388, DIRECTIVA DE CONTACTO CON LOS ALIMENTOS 2002 / 72 CE |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Áspero |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 11 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Agroquímicos, manipulación química, pinturas, aceites, mantenimiento de herramientas industriales, refinerías, tratamiento de residuos y aguas |
| Estilo de puño de los guantes | Elastizado |
| Material de revestimiento | Algodón |
| Mostrar más |