missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSE gamma Mouse, Clone: SPM347, enQuireBio™

Código de producto. 15979947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15979947 100 μg 100 microgramos
15969947 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15979947

Marca: EnquireBio 2026MSM1XP1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno NSE gamma
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon SPM347
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001966
Símbolos de los genes ENO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to aa416-433 of human NSE gamma
Peso molecular del antígeno 50kDa
Control positivo HepG2, SH-SY-5Y, HeLa or Y79 cells. Pancreas, Cerebellum or Pheochromocytoma.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2026
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.