Learn More
NSC632839, MedChemExpress
Código de producto. 16494416
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494416 100 mg 100 miligramos
16495857 5 mg 5 miligramos
16453128 10 mg 10 miligramos
16422636 25 mg 25 miligramos
16419686 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100708
MedChemExpress NSC632839 is a nonselective isopeptidase inhibitor, which inhibits USP2, USP7, and SENP2 with EC50s of 45±4 μM, 37±1 μM, and 9.8±1.8 μM, respectively.
NSC632839 is a nonselective isopeptidase inhibitor, which inhibits USP2, USP7, and SENP2 with EC50s of 45±4 μM, 37±1 μM, and 9.8±1.8 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC632839
CAS 157654-67-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22ClNO
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.2 mg/mL (18.24 mM; Need warming)
SMILES O=C1/C(CNC/C1=C\C2=CC=C(C)C=C2)=C/C3=CC=C(C)C=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 339.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.86
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death