Learn More
NSC232003, MedChemExpress
Código de producto. 16480187
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16480187 50 mg 50 miligramos
16466537 5 mg 5 miligramos
16414866 100 mg 100 miligramos
16410999 1 mg 1 miligramo
16403818 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16480187
Marca: Medchem Express HY103236
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress NSC232003 is a highly potent and cell-permeable UHRF1 inhibitor, which inhibits DNA methylation in vitro and disrupts DNMT1/UHRF1 interactions at a cellular level.
NSC232003 is a highly potent and cell-permeable UHRF1 inhibitor, which inhibits DNA methylation in vitro and disrupts DNMT1/UHRF1 interactions at a cellular level.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC232003
Forma física Solid
CAS 1905453-18-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H7N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad H2O : 2 mg/mL (11.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C1NC(/C(C=N1)=C(NO)/C)=O
Peso molecular (g/mol) 169.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.14
Porcentaje de pureza 98.09%