Learn More
Thermo Scientific Chemicals NSC 663284
Código de producto. p-7057509
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
15417919 1 mg 1 miligramo
15427919 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 15417919
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66520.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383907-43-5
Fórmula molecular C15H16ClN3O3
Sinónimo 6-cloro-7-(2-morfolina-4-il-etilamino)quinolina-5,8-diona; inhibidor II de la fosfatasa Cdc25
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Rojo
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 321,76g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Formulario Sólido cristalino
Clave InChI BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)C2=C(C=CC=N2)C1=O
Nombre IUPAC 6-chloro-7-{[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amino}-5,8-dihydroquinoline-5,8-dione
Peso molecular (g/mol) 321.76