Learn More
Thermo Scientific™ NSC 23766
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Un compuesto de pirimidina que puede penetrar en las células y que inhibe de forma específica y reversible la actividad de intercambio de GDP/GTP de Rac1. |
| CAS | 733767-34-5 |
| Fórmula molecular | C24H35N7·3HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 530,96g/mol |
| Sinónimo | Inhibidor Rac1 |
| Sensibilidad | Higroscópico; sensible a la luz |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de señales |
| Mostrar más |