missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSC 228155, MedChemExpress

Código de producto. 16484516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484516 100 mg 100 miligramos
16499796 50 mg 50 miligramos
16495977 5 mg 5 miligramos
16443258 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484516

Marca: Medchem Express HY101084

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NSC 228155 is an activator of EGFR, binds to the extracellular region of EGFR and enhance tyrosine phosphorylation of EGFR. NSC 228155 is also a potent inhibitor of KIX-KID interaction, inhibits kinase-inducible domain (KID) from CREB and KID-interacting domain (KIX) from CBP, with an IC50 of 0.36 μM.

NSC 228155 is an activator of EGFR, binds to the extracellular region of EGFR and enhance tyrosine phosphorylation of EGFR. NSC 228155 is also a potent inhibitor of KIX-KID interaction, inhibits kinase-inducible domain (KID) from CREB and KID-interacting domain (KIX) from CBP, with an IC50 of 0.36 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NSC 228155
Forma física Solid
CAS 113104-25-9
Color Naranja
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H6N4O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 16 mg/mL (55.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES [O-][N+]1=CC=CC=C1SC2=CC=C([N+]([O-])=O)C3=NON=C32
Peso molecular (g/mol) 290.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.25
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.