missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NS-638, MedChemExpress

Código de producto. 16456087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16456087 5 mg 5 miligramos
16499886 50 mg 50 miligramos
16493358 10 mg 10 miligramos
16454606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16456087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101428

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NS-638 is a small nonpeptide molecule with Ca2+-channel blocking properties. K+-stimulated intracellular Ca2+-elevation is blocked with an IC50 value of 3.4 μM.

NS-638 is a small nonpeptide molecule with Ca2+-channel blocking properties. K+-stimulated intracellular Ca2+-elevation is blocked with an IC50 value of 3.4 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NS-638
CAS 150493-34-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11ClF3N3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (104.38 mM)
SMILES NC1=NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2N1CC3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 325.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.