missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ NS 383
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7237097
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18758636 10 mg 10 miligramos
18708256 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18758636

Marca: Tocris Bioscience™ 5927/10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ASIC blocker; active in vivo

NS 383 is an ASIC blocker (IC50 values are 0.44, 2.1 μM and no effect at rat ASIC1a, ASIC3 and ASIC2a, respectively: IC50 value = 0.12 μM at human ASIC1a with no effect at ASIC2a or ASIC3). Inhibition was also observed at heteromeric ASIC channels (IC50 values are 0.79, 0.87 and 4.5 uM at rat ASIC1a+3, ASIC1a+2a and ASIC2a+3; IC5O values are 0.33 and 0.69 uM at human ASIC1a+2a and ASIC1a+3, with no effect at ASIC2a+3). Attenuates pathophysiological nociceptive behaviors in CFA-inflamed and CCI rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 8-Ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5-phenyl-1 H-pyrrolo[3,2-h]isoquinoline-2,3-dione-3-oxime
CAS 309711-59-9
Cantidad 10 mg
Objetivo Acid-sensing Ion Channel Blockers
Fórmula molecular C19H19N3O2
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.