Learn More
NRF2/NFE2L2 Mouse anti-Human, Clone: 1E9E3, Proteintech
Código de producto. 16898435 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16898435 150 μL 150 microlitros
16808445 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16898435
Marca: Proteintech 665041IG150UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor 2) is a transcription activator which plays a key role in protecting the cell from oxidative stress and inflammation. It is primarily localized in the cytoplasm under normal conditions, but under conditions of oxidative stress, Nrf2 migrates to the nucleus to upregulate expression of genes with ARE (antioxidant response elements) in the promoter region. The upregulated genes include those involved in cellular protection, drug transport, detoxification, and anti-oxidant defense. The protein is ubiquitously expressed in various tissues, with the highest levels found in kidney, muscle, lung, heart, liver, and brain.
Especificaciones
Antígeno NRF2/NFE2L2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1E9E3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NFE2L2
N.º de referencia del gen Q16236
Alias de gen HEBP1, NF E2 related factor 2, NFE2 related factor 2, NFE2L2, NRF2
Símbolos de los genes NFE2L2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NRF2, NFE2L2 Fusion Protein Ag9469
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4780
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b