missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NRF1/nuclear respiratory factor 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16810224 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16810224 20 μL 20 microlitros
16800224 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16810224

Marca: Proteintech 124821AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein that homodimerizes and functions as a transcription factor which activates the expression of some key metabolic genes regulating cellular growth and nuclear genes required for respiration, heme biosynthesis, and mitochondrial DNA transcription and replication. The protein has also been associated with the regulation of neurite outgrowth. Alternate transcriptional splice variants, which encode the same protein, have been characterized. Additional variants encoding different protein isoforms have been described but they have not been fully characterized. Confusion has occurred in bibliographic databases due to the shared symbol of NRF1 for this gene and for ""nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 1"" which has an official symbol of NFE2L1.

Especificaciones

Antígeno NRF1/nuclear respiratory factor 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NRF1
N.º de referencia del gen Q16656, Q62792, Q9WU00
Alias de gen ALPHA PAL, NRF 1, NRF1, NRF1/nuclear respiratory factor 1, nuclear respiratory factor 1
Símbolos de los genes Nrf1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NRF1/nuclear respiratory factor 1 Fusion Protein Ag3172
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18181, 312195, 4899
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.