missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para NrCAM humano

Código de producto. 17884210
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17884210 10 × 96 pruebas paquete de 10
15485083 96 pruebas 1 set
17115529 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17884210

Marca: Invitrogen™ EHNRCAMX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para NrCAM humano cuantifica NrCAM humano en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente NrCAM humano tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para NrCAM humano se ha diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Adhesión celular, proteína de unión de ankyrina implicada en la adhesión neuronal-neuronal. Puede participar en el ensamblaje molecular de los nodos de Ranvier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Número de acceso Q92823
Intervalo del ensayo De 0,328 a 80 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,3 ng/ml
Intervalo de calibración De 0,3 ng/ml a 80 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta NrCAM humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4897
Símbolo de gen NRCAM
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Solución de parada, Tampón de lavado, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.