missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NRAMP1/SLC11A1 Antibody (910825), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB8400PECY55
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NRAMP1/SLC11A1 Monoclonal antibody specifically detects NRAMP1/SLC11A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| NRAMP1/SLC11A1 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 6556 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 910825 | |
| Flow Cytometry | |
| natural resistance-associated macrophage protein 1, LSH, member 1, NRAMP 1, NRAMP1solute carrier family 11 (sodium/phosphate symporters), member 1, NRAMPnatural resistance-associated macrophage protein 1, solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters) | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NRAMP1/SLC11A1, Met1-Gly550, Accession # NP_000569 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido