missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NR2C2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30019386
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30019386 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30019386

Marca: Invitrogen™ PA5148249

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NR2C2 Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC (P)

Members of the nuclear hormone receptor family, such as NR2C2, act as ligand-activated transcription factors. The proteins have an N-terminal transactivation domain, a central DNA-binding domain with 2 zinc fingers, and a ligand-binding domain at the C terminus. The activated receptor/ligand complex is translocated to the nucleus where it binds to hormone response elements of target genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NR2C2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica NR2C2
N.º de referencia del gen P49116
Alias de gen mKIAA4145; Mtr2r1; Nr2c2; Nuclear hormone receptor TR4; nuclear receptor subfamily 2 group C member 2; nuclear receptor subfamily 2, group C, member 2; nuclear receptor subfamily 2, group H, member 2; orphan nuclear receptor TAK1; Orphan nuclear receptor TR4; orphan receptor TR4; orphan receptor, TR4; Tak1; testicular nuclear receptor 4; testicular receptor 4; TR2R1; Tr4; TR4 orphan receptor; TR4-NS orphan receptor
Símbolos de los genes NR2C2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived Human NR2C2 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7182
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.