Learn More
NQO2 Monoclonal Antibody (OTI4B2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17582342
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17582342 100 μL 100 microlitros
17502352 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17582342
Marca: Origene Technologies TA504754
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
NQO2 (EC 1.10.99.2) is a flavoprotein that catalyzes the 2-electron reduction of various quinones, redox dyes, and the vitamin K menadione. NQO2 predomitly uses dihydronicotinamide riboside (NRH) as the electron donor.
Specifications
Antígeno NQO2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B2
Concentración 0.9 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NQO2
N.º de referencia del gen P16083
Alias de gen DHQV, DIA6, NMOR2, QR2
Símbolos de los genes NQO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human NQO2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4835
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1