missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NQO2 Monoclonal Antibody (OTI3G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA504781
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NQO2 (EC 1.10.99.2) is a flavoprotein that catalyzes the 2-electron reduction of various quinones, redox dyes, and the vitamin K menadione. NQO2 predomitly uses dihydronicotinamide riboside (NRH) as the electron donor.Especificaciones
| NQO2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P16083, Q9JI75 | |
| NQO2 | |
| Full length human recombit protein of human NQO2 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI3G4 | |
| Unconjugated | |
| NQO2 | |
| DHQV, DIA6, NMOR2, QR2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 18105, 4835, 606932 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido