missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NQO2 Monoclonal Antibody (OTI3A7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17552402
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17552402 100 μL 100 microlitros
17572402 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17552402

Marca: Origene Technologies TA504780

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NQO2 (EC 1.10.99.2) is a flavoprotein that catalyzes the 2-electron reduction of various quinones, redox dyes, and the vitamin K menadione. NQO2 predomitly uses dihydronicotinamide riboside (NRH) as the electron donor.

Especificaciones

Antígeno NQO2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A7
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NQO2
N.º de referencia del gen P16083
Alias de gen DHQV, DIA6, NMOR2, QR2
Símbolos de los genes NQO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human NQO2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4835
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.