Learn More
NQ301, MedChemExpress
Código de producto. p-200099968
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16472686
Marca: Medchem Express HY101054
MedChemExpress NQ301 is an antithrombotic agent; inhibits collagen-challenged rabbit platelet aggregation with an IC50 of 10 mg/mL.
NQ301 is an antithrombotic agent
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NQ301
CAS 130089-98-4
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12ClNO3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.03 mM)
SMILES O=C1C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)=C(Cl)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 325.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.75
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.