Learn More
Invitrogen™ NPY5R Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16663285 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16663285 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16663285
Marca: Invitrogen™ PA5106850
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total NPY5R.
Receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The activity of this receptor is mediated by G proteins that inhibit adenylate cyclase activity. Seems to be associated with food intake. Could be involved in feeding disorders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NPY5R
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Npy5r
N.º de referencia del gen O70342, Q15761, Q63634
Alias de gen HGNC:7958; Neuropeptide Y receptor type 5; neuropeptide Y receptor type 5-like protein; neuropeptide Y receptor Y5; Neuropeptide Y5 receptor; Npy5; NPY5 receptor; Npy5r; NPY5-R; NPYR5; NPYY5; NPY-Y5 receptor; NPYY5-R; Y5 receptor; Y5R
Símbolos de los genes Npy5r
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human NPY5R(Accession Q15761), corresponding to amino acid residues I221-L271.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18168, 25340, 4889
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG