missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NPY5R Polyclonal Antibody

Descripción
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey (100%) Marmoset, Bovine, Panda (88%) Dog, Rabbit, Pig (82%).
Receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The activity of this receptor is mediated by G proteins that inhibit adenylate cyclase activity. Seems to be associated with food intake. Could be involved in feeding disorders.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NPY5R |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide |
| génica | Npy5r |
| N.º de referencia del gen | Q15761 |
| Alias de gen | HGNC:7958; Neuropeptide Y receptor type 5; neuropeptide Y receptor type 5-like protein; neuropeptide Y receptor Y5; Neuropeptide Y5 receptor; Npy5; NPY5 receptor; Npy5r; NPY5-R; NPYR5; NPYY5; NPY-Y5 receptor; NPYY5-R; Y5 receptor; Y5R |
| Símbolos de los genes | Npy5r |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?