missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NPY4R Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16569781
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16569781 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16569781

Marca: Invitrogen™ PA596949

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MNTSHLLALL LPKSPQGENR SKPLGTPYNF SEHCQDSVDV MVFIVTSYSI ETVVGVLGNL CLMCVTVRQK EKANVTNLLI; Positive Samples: MCF-7, SH-SY5Y, SW480, HT-29; Cellular Location: Cell membrane, Multi-pass membrane protein.

Receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The rank order of affinity of this receptor for pancreatic polypeptides is PP, PP (2-36) and [Ile-31, Gln-34] PP > [Pro-34] PYY > PYY and [Leu-31, Pro-34] NPY > NPY > PYY (3-36) and NPY (2-36) > PP (13- 36) > PP (31-36) > NPY free acid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NPY4R
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.75 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NPY4R
N.º de referencia del gen P50391
Alias de gen neuropeptide Y receptor type 4; neuropeptide Y receptor Y4; NPY4R; NPY4-R; NPYR-D; NYYR-D; Pancreatic polypeptide receptor 1; PP1; PPYR1; Y4; Y4 receptor
Símbolos de los genes NPY4R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-80 of human NPY4R (NP_0059634).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5540
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.