missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NPY2R Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11571553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11571553 50 μL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11571553

Marca: Invitrogen™ PA130930

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The rank order of affinity of this receptor for pancreatic polypeptides is PYY-NPY-PYY (3-36)-NPY (2-36)-[Ile-31, Gln-34] PP-[Leu-31, Pro-34] NPY-PP, [Pro-34] PYY and NPY free acid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NPY2R
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica NPY2R
N.º de referencia del gen P97295
Alias de gen MGC124241; MGC124242; MGC124244; Neuropeptide Y receptor type 2; neuropeptide Y receptor Y2; neuropeptide Y receptor Y2-like; neuropeptide Y/peptide YY-Y2 receptor; Neuropeptide y-y2; neuropeptide Y-Y2 receptor; NPY2R; NPY2-R; NPY-Y2 receptor; Y2 receptor
Símbolos de los genes NPY2R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno (C)TDSFSEATNV-COOH.
Método de purificación IgG fraction
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18167, 66024
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.