Learn More
NPY Monoclonal Antibody (OTI8F8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200017900
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17539383 30 μL 30 microlitros
17519383 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17539383
Marca: Origene Technologies TA808282S
Mouse Monoclonal Antibody
NPY Monoclonal antibody specifically detects NPY in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno NPY
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8F8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KRT16
N.º de referencia del gen P08779
Alias de gen 0710005A05Rik; C-flanking peptide of NPY; CPON; involved in appetite regulation; LOC100912228; Neuropeptide tyrosine; Neuropeptide Y; neuropeptide Y precursor; Neuropeptide-Y; Npy; NPY02; OTTHUMP00000201947; prepro-neuropeptide Y; proneuropeptide Y; pro-neuropeptide Y; pro-neuropeptide Y-like; PYY4; RATNPY; RATNPY02
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KRT16 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a