missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPTX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7209712 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16870225 20 μL 20 microlitros
16860225 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16870225

Marca: Proteintech 206561AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody is specific to NPTX1.

NPTX1 is a member of the neuronal pentraxin family. Human neuronal pentraxin 1 is similar to rat NP1 which is a binding protein for the snake venom toxin taipoxin.

Especificaciones

Antígeno NPTX1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NPTX1
N.º de referencia del gen P47971, Q15818, Q62443
Alias de gen Neuronal pentraxin 1, neuronal pentraxin I, NPTX1
Símbolos de los genes Nptx1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18164, 266777, 4884
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.