Learn More
NPR3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16815095 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16815095 150 μL 150 microlitros
16825095 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16815095
Marca: Proteintech 267061AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes one of three natriuretic peptide receptors. Natriutetic peptides are small peptides which regulate blood volume and pressure, pulmonary hypertension, and cardiac function as well as some metabolic and growth processes. The product of this gene encodes a natriuretic peptide receptor responsible for clearing circulating and extracellular natriuretic peptides through endocytosis of the receptor. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno NPR3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NPR3
N.º de referencia del gen P17342
Alias de gen ANP C, ANPR C, ANPRC, GUCY2B, NPR3
Símbolos de los genes NPR3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NPR3 Fusion Protein Ag19071
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4883
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG