missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPR3 Monoclonal Antibody (OTI11H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200009998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17543231 30 μL 30 microlitros
17523231 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17543231

Marca: Origene Technologies TA501078S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NPR3 Monoclonal antibody specifically detects NPR3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno NPR3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI11H5
Concentración 0.86 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NPR3
N.º de referencia del gen P17342
Alias de gen A NPR-C; ANP-C; ANP-CR; ANPRC; ANPR-C; atrial natriuretic peptide clearance receptor; Atrial natriuretic peptide clearence receptor 3; atrial natriuretic peptide C-type receptor; atrial natriuretic peptide receptor 3; atrial natriuretic peptide receptor 3-like; atrial natriuretic peptide receptor type C; atrionatriuretic peptide receptor C; C5orf23; EF-2; guanylate cyclase C; GUCY2B; lgj; longjohn; natriuretic peptide receptor 3; natriuretic peptide receptor C/guanylate cyclase C (atrionatriuretic peptide receptor C); Nppc receptor; Npr3; NPRC; NPR-C; stri; strigosus
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NPR3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4883
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.