missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPR3 Monoclonal Antibody (OTI11H5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17523231
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17523231 100 μL 100 microlitros
17543231 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17523231

Marca: Origene Technologies TA501078

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ANPC is a receptor for atrial natriuretic peptide. It does not exhibit guanylate cyclase activity. There seem to be at least three ANP receptors: two with guanylate cyclase activity (ANPA and ANPB) and one (ANPC) which is probably responsible for the clearance of ANP from the circulation without a role in signal transduction.

Especificaciones

Antígeno NPR3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI11H5
Concentración 0.86 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NPR3
N.º de referencia del gen P17342
Alias de gen ANP-C, ANPR-C, ANPRC, C5orf23, GUCY2B, NPR-C, NPRC
Símbolos de los genes NPR3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human NPR3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4883
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.