Learn More
NPPB Monoclonal Antibody (OTI3H2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17590914
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17590914 30 μL 30 microlitros
17570914 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17590914
Marca: Origene Technologies TA809065S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
NPPB Monoclonal antibody specifically detects NPPB in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno NPPB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF230
N.º de referencia del gen Q9UIE0
Alias de gen 5 kDa cardiac natriuretic peptide; AA408272; Bnf; BNP; BNP(1-28); BNP(1-29); BNP(1-30); BNP(1-32); BNP(2-31); BNP(3-29); BNP(3-30); BNP(3-32); BNP(4-27); BNP(4-29); BNP(4-30); BNP(4-31); BNP(4-32); BNP(5-29); BNP(5-31); BNP(5-32); BNP-32; BNP-34; Brain natriuretic factor; brain natriuretic peptide; Brain natriuretic peptide 32; Brain natriuretic peptide 45; brain type natriuretic peptide; gamma-brain natriuretic peptide; Iso-ANP; natriuretic peptide B; natriuretic peptide precursor B; natriuretic peptide precursor type B; natriuretic peptide type B; natriuretic peptides B; natriuretic protein; Nppb; type-B natriuretic factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZNF230 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7773
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1