Learn More
NPPB Monoclonal Antibody (OTI3H2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17570914
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17570914 100 μL 100 microlitros
17590914 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17570914
Marca: Origene Technologies TA809065
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
This gene is a member of the natriuretic peptide family and encodes a secreted protein which functions as a cardiac hormone. The protein undergoes two cleavage events, one within the cell and a second after secretion into the blood. The protein′s biological actions include natriuresis, diuresis, vasorelaxation, inhibition of renin and aldosterone secretion, and a key role in cardiovascular homeostasis. A high concentration of this protein in the bloodstream is indicative of heart failure. Mutations in this gene have been associated with postmenopausal osteoporosis.
Especificaciones
Antígeno NPPB
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NPPB
N.º de referencia del gen P16860
Alias de gen BNP
Símbolos de los genes NPPB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 27-102 of human NPPB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4879
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1