missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para NPPB/BNP humano

Código de producto. 17797983
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17797983 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17797983

Marca: Invitrogen™ EHNPPBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

Este gen es miembro de la familia de los péptidos natriuréticos y codifica una proteína secretada que funciona como una hormona cardíaca. La proteína sufre dos eventos de escisión, uno dentro de la célula y el segundo después de la secreción en la sangre. Las acciones biológicas de la proteína incluyen natriuresis, diuresis, vasorrelajación, inhibición de la secreción de renina y aldosterona, y un papel clave en la homeostasis cardiovascular. Una alta concentración de esta proteína en el torrente sanguíneo es indicativa de insuficiencia cardíaca. Las mutaciones en este gen se han asociado con la osteoporosis posmenopáusica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P16860
Intervalo del ensayo De 15,63 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 14 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4879
Símbolo de gen Nppb
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma | 50 μl de suero | 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo BNP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.