Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para NPPB/BNP humano
Código de producto. 15475083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15475083 96 pruebas 1 set
17105529 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15475083
Marca: Invitrogen™ EHNPPB
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para NPPB/BNP humano cuantifica el NPPB humano en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente el NPPB humano natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para la NPPB humana está diseñado para calcular la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
En el tejido cardíaco, el péptido natriurético cerebral (BNP) se sintetiza como un precursor de 134 aminoácidos (prepro-BNP), que se escinde mediante proteasas para formar un péptido de ""señal"" 26aa y un pro-BNP 108 aa. La digestión proteolítica del pro-BNP da lugar a la formación de 76 aa amino-terminal NT-proBNP y de una molécula hormonal 32 aa BNP biológicamente activa. Tanto el proBNP como el NTproBNP circulan en el plasma humano y se han propuesto como marcadores para el diagnóstico precoz de la disfunción del ventrículo izquierdo, así como marcadores de pronóstico de posibles complicaciones cardíacas en pacientes con insuficiencia cardíaca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P16860
Intervalo del ensayo 15,63-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 14 pg
Intervalo de calibración De 14 pg/mL a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta BNP humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4879
Símbolo de gen BNP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo BNP
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min