Learn More
NPM3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | NPM3 |
|---|---|
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16899373
|
Proteintech
11960-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16889373
|
Proteintech
11960-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is related to the nuclear chaperone phosphoproteins, nucleoplasmin and nucleophosmin. This protein is strongly expressed in diverse cell types where it localizes primarily to the nucleus. Based on its similarity to nucleoplasmin and nucleophosmin, this protein likely functions as a molecular chaperone in the cell nucleus.Especificaciones
| NPM3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| O75607, Q9CPP0 | |
| 10360, 18150, 502389 | |
| NPM3 Fusion Protein Ag2564 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NPM3 |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| NPM3, nucleophosmin/nucleoplasmin, 3, Nucleoplasmin 3, PORMIN, TMEM123 | |
| Npm3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |