missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPHP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16801575 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16801575 20 μL 20 microlitros
16891565 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16801575

Marca: Proteintech 220261AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Inhibition of the nuclear export of poly(A)-containing mRNAs caused by the influenza A virus NS1 protein requires its effector domain. The NS1 effector domain functionally interacts with the cellular 30 kDa subunit of cleavage and polyadenylation specific factor 4, an essential component of the 3′ end processing machinery of cellular pre-mRNAs. In influenza virus-infected cells, the NS1 protein is physically associated with cleavage and polyadenylation specific factor 4, 30kD subunit. Binding of the NS1 protein to the 30 kDa protein in vitro prevents CPSF binding to the RNA substrate and inhibits 3′ end cleavage and polyadenylation of host pre-mRNAs. Thus the NS1 protein selectively inhibits the nuclear export of cellular, and not viral, mRNAs. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been described for this gene.

Especificaciones

Antígeno NPHP3
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.51 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NPHP3
N.º de referencia del gen Q7TNH6, Q7Z494
Alias de gen KIAA2000, MKS7, Nephrocystin 3, NPHP3
Símbolos de los genes Nphp3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NPHP3 Fusion Protein Ag16888
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27031, 74025
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.