missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NPEPPS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1531)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17899605
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17899605 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17899605 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA547084

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

This gene encodes the puromycin-sensitive aminopeptidase, a zinc metallopeptidase which hydrolyzes amino acids from the N-terminus of its substrate. The protein has been localized to both the cytoplasm and to cellular membranes. This enzyme degrades enkaphalins in the brain, and studies in mouse suggest that it is involved in proteolytic events regulating the cell cycle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NPEPPS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL1531
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica NPEPPS
N.º de referencia del gen P55786, Q11011
Alias de gen AAP-S; aminopeptidase puromycin sensitive; cytosol alanyl aminopeptidase; goku; metalloproteinase MP100; MP100; NPEPPS; Psa; Puromycin-sensitive aminopeptidase; R74825
Símbolos de los genes NPEPPS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human NPEPPS. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 101098097, 19155, 407726, 480538, 50558, 9520
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Feline, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.