missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NPC2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13413077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13413077 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13413077

Marca: Invitrogen™ PA528955

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa. Predicted reactivity: Mouse (81%), Rat (80%), Dog (80%), Pig (85%), Rhesus Monkey (100%), Chimpanzee (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a protein containing a lipid recognition domain. The encoded protein may function in regulating the transport of cholesterol through the late endosomal/lysosomal system. Mutations in this gene have been associated with Niemann-Pick disease, type C2 and frontal lobe atrophy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NPC2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.69 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica NPC2
N.º de referencia del gen P61916
Alias de gen 2700012J19Rik; AA408070; AU045843; EDDM1; epididymal protein 1; epididymal secretory protein 1; epididymal secretory protein E1; HE1; human epididymis-specific protein 1; mE1; MGC1333; Niemann Pick type C2; niemann Pick type C2 protein homolog; Niemann-Pick disease type C2 protein; Niemann-Pick disease, type C2; Niemann-Pick type C2; NPC intracellular cholesterol transporter 2; Npc2; NP-C2; re1; tissue-specific secretory protein
Símbolos de los genes NPC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length human NPC2 Recombinant protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10577
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.