Learn More
Tampón de lisis NP-40, bajo en sal, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15463589 250 mL 250 ml
15473589 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15463589
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60902.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Tampón de lisis para extraer proteínas de las células. El tampón de lisis celular NP40 es adecuado para la preparación de extractos celulares que se analizarán mediante inmunoensayos de gránulos de anticuerpos, ELISA. Este tampón de lisis se puede utilizar para preparar lisados celulares para western blots o inmunoprecipitación. También se puede utilizar como tampón de lavado para reacciones de inmunoprecipitación.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Este tampón contiene: 50 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 1 % de NP-40 y 5 mM de EDTA. Para su uso, incube las células en 5 volúmenes de tampón sobre hielo durante 10–30 minutos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NP-40 lysis buffer
Nombre de nota low salt
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Fully misicible in water.