Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis NP-40, alto en sal
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Contenido y almacenamiento | Manténgase en frío |
| Formato | Líquido viscoso |
| Formulación | 50 mm Tris-HCl (pH 7.4), 500 mm NaCl, 1 % NP-40 y 5 mm EDTA |
| Cantidad | 250 mL |