Learn More
Tampón de NP-40 (2X), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042515
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
15425109 250 mL 250 ml
15415109 125 mL 125 ml
2 options
Código de producto. 15425109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62805.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Formato Líquido
Cantidad 250 mL