Description
- Para su uso con lavadoras de laboratorio con dispensación de polvo de puerta
- Para su uso con módulos de inyectores para enjuagar los residuos de polvo del dispensador de puerta
Specifications
Specifications
| Fondo (métrico) | 15 mm |
| Altura (métrico) | 187 mm |
| Anchura (métrico) | 30 mm |